Learn More
MP Biomedicals™ Kit distributeurs SafTest™
Code produit 15732422 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Test de glycérine totale
Test de pourcentage de matières grasses
Test des acides gras libres
Tests d'alcénal
Tests de malonaldehyde
Tests de peroxyde
Conditionnement:
1 kit
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) unitSize
15732422 Tests d'alcénal 1 kit
15742422 Test des acides gras libres 1 kit
15772422 Tests de peroxyde 1 kit
15762422 Test de pourcentage de matières grasses 1 kit
15782422 Test de glycérine totale 1 kit
15752422 Tests de malonaldehyde 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15732422 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07DSAK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00€
    2967.30€ / 1 kits
    Économisez 147.70€
    4% de réduction
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Un distributeur pour chaque réactif (A, B et réactif de préparation) et un rack de support de réactif
Le distributeur est un accessoire pour SafTest™ kits de test.
  • Kit distributeurs pour chaque point final choisi
  • Permet des tests précis, à chaque fois
  • À utiliser avec les kits SafTest™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Tests d'alcénal
Conditions de stockage Température ambiante