Learn More
MP Biomedicals™ Réactif de préparation SafTest™
Code produit 15702652 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15702652 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15702652 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07PREP2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    111.30€ / 1 pièces
    Économisez 5.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Contient des pièces de rechange SafTest™ Réactif de préparation pour effectuer toutes les opérations Saftest™ kits de test.
  • À utiliser avec l’analyseur SafTest
  • Utilisé avec les six kits de test SafTest
  • Convient à tous les points finaux de test
  • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
  • Méthode de détection : Photomètre bichromatique
  • Champ d’application : Dégradation de l’huile / des graisses
Spécification
À utiliser avec (application) Dégradation des huiles/graisses
Méthode de détection Photomètre bichromatique
Quantité 1 de chaque
Conditions de stockage 2 °C à 8 °C