Learn More
MP Biomedicals™ Plateforme de consommables pour échantillons SafTest™
Code produit 15792642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’échantillon:
Échantillons liquides
Échantillons solides
Unit Size:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type d’échantillon Unit Size
15792642 Échantillons liquides 1 kit
15712652 Échantillons solides 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15792642 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 07LC2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00€
    691.95€ / 1 kits
    Économisez 35.05€
    4% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Papier d’impression, membranes, essuie-tout pour le tissu de précision, billes de verre solides, tubes coniques de 15 ml, 10 à 100 μL-embouts de la plaquettes, 200 à 1 000 μExtrémités des gouttes de L, tubes de culture 12 mm, bouchons pour tubes de culture 12 mm, marqueur
SafTest™ La plateforme de consommables d'échantillons contient tous les consommables nécessaires à la réalisation des tests d'alcénal et de peroxyde.
  • Plateforme de consommables pour effectuer des tests d’alcène, peroxyde
  • Contient tous les consommables nécessaires à l’exécution d’échantillons liquides et solides
  • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
  • Méthode de détection : Photomètre bichromatique
  • Champ d’application : Dégradation de l’huile / des graisses
Specifications
À utiliser avec (application) Tests au peroxyde et à l'alcénal
Type d’échantillon Échantillons liquides
Quantité 1 de chaque
Conditions de stockage Température ambiante