Learn More
MP Biomedicals™ Kit de test malonaldéhyde SafTest™
Code produit 15732642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Molécule cible:
Acides gras libres
Alkénal
Glycérine totale
Malonaldéhyde
Peroxyde
Pourcentage de graisse
Conditionnement:
1 kit
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Molécule cible unitSize
15732642 Alkénal 1 kit
15742642 Acides gras libres 1 kit
15752642 Malonaldéhyde 1 kit
15762642 Pourcentage de graisse 1 kit
15772642 Peroxyde 1 kit
15782642 Glycérine totale 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15732642 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07KTAK2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.00€
    643.65€ / 1 kits
    Économisez 32.35€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Réactif A, réactif B, réactif C, calibrateurs
SafTest™ Le kit de test mesure le pourcentage d'analytes dans les échantillons donnés. Choisissez parmi 6 kits différents à utiliser avec les plateformes d'instruments et de consommables SafTest et les kits de détection.
Les kits de test MP Biomedicals contiennent tous les réactifs et calibrateurs nécessaires pour exécuter les échantillons. Un contrôle est également inclus dans chaque kit de test. Chaque kit permet de tester environ 100 échantillons. La dilution de l’échantillon sera probablement nécessaire pour effectuer une analyse correcte.
  • Choisissez parmi 6 kits différents
  • Pour une utilisation avec l’instrument SafTest et les plateformes de consommables
  • Résultats en seulement 30 minutes
  • Méthode de détection : photomètre bichromatique
  • Les kits de test contiennent tous les réactifs et étalons nécessaires à l'analyse des échantillons.
  • Un contrôle est également inclus dans chaque kit de test.
  • Chaque kit permet de tester environ 100 échantillons.
  • La dilution de l’échantillon sera probablement nécessaire pour effectuer une analyse correcte.
    • Kit de test Alkenal
      • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
      • Contient tous les réactifs, calibrateurs
    • Kit de test des acides gras libres
      • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
      • Composants : Réactif A, Réactif B, Étalons, Analyte(s) de contrôle
      • Requis : Plateforme d'instruments SafTest, plateforme de consommables et ensemble distributeur
      • Plage de quantification : 0,1 à 2,01 % d’acides gras libres
    • Kit de test malonaldéhide
      • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
      • Composants : Réactif A, Réactif B, Étalons, Contrôle
      • Matériel requis : Plateforme d’instruments SafTest, plateforme de consommables et kit distributeur
      • Plage de quantification : 0,00 à 0,32 mg/kg d’échantillon
    • Kit de test de pourcentage de matières grasses
      • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
      • Composants : Réactif A, Réactif B, Étalons, Analytes de contrôle
      • Matériel requis : Plateforme d'instruments SafTest
      • Plage de quantification : 0,06 à 0
    • Kits de test peroxyde
      • Domaine de recherche : Dégradation et oxydation des lipides
      • Composants : Réactif A, Réactif B, Réactif C, Étalons, Analyte(s) de contrôle
      • Matériel requis : Plateforme d’instruments SafTest, plateforme de consommables et kit distributeur
      • Plage de quantification : 0,00 à 0,200 MEQ/kg d’échantillon
    • Kit de test glycérine totale
      • Domaine de recherche : Biodiesel
      • Composants : Réactif A, Réactif B, Étalons, Contrôle
      • Matériel requis : Plateforme d’instruments SafTest, plateforme de consommables et kit distributeur
      • Plage de quantification : 0,008 à 0,06 % de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Tests d'alcénal
Méthode de détection Photomètre bichromatique
Nbre de réactions 100 tests
Molécule cible Alkénal
Quantité 1 de chaque
Conditions de stockage 2 °C à 8 °C
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.