Learn More
Justrite™ Safety Can with Built-In Fill Guage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 l
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7,5 l |
| Hauteur (métrique) | 375 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 305 mm |