Learn More
SAG, MedChemExpress
Code produit 16488107
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488107 5 mg
16435398 10 mg
16411587 50 mg
16403336 25 mg
16081282 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16488107 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY128485mg
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM; Kd=59 nM). SAG activates the Hedgehog signaling pathway and counteracts Cyclopamine (HY-17024) inhibition of Smo.
SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau SAG
CAS 912545-86-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H28ClN3OS
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 38 mg/mL (77.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 490.06
Poids de la formule 490.06
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death