Learn More
Lonza™ SAGM™ Milieu de culture pour cellules épithéliales des petites voies respiratoires SingleQuots™ Suppléments et facteurs de croissance
Code produit 11645490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
BPE : 2,0 mL, Insuline : 0,5 mL, Hydrocortisone : 0,5 mL, GA-1000 : 0,5 mL, Acide rétinoïque : 0,5 mL, BSA sans acides gras : 5 mL, Transferrine : 0,5 mL, Triiodothyronine : 0,5 mL, Épinéphrine : 0,5 mL, hEGF : 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11645490 BPE : 2,0 mL, Insuline : 0,5 mL, Hydrocortisone : 0,5 mL, GA-1000 : 0,5 mL, Acide rétinoïque : 0,5 mL, BSA sans acides gras : 5 mL, Transferrine : 0,5 mL, Triiodothyronine : 0,5 mL, Épinéphrine : 0,5 mL, hEGF : 0,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11645490 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur CC4124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    289.80€ / 1 pièces
    Économisez 76.20€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Kit de suppléments et de facteurs de croissance à utiliser avec le milieu basal des cellules épithéliales des petites voies respiratoires.
  • Vendu séparément SingleQuot™ kit pour supplémenter le milieu de base.
  • Une partie de l'ensemble SAGM™ Milieu de culture pour cellules épithéliales des petites voies respiratoires BulletKit™ (numéro de catalogue CC-3118) qui se compose d'un milieu de base et de suppléments emballés ensemble.
  • Sans sérum et optimisé pour la culture de cellules épithéliales des petites voies respiratoires humaines (SAEC).
  • Comprend les produits suivants :
    • 1 flacon à bouchon orange contenant 2,0 mL de BPE
    • 1 flacon à bouchon lilas contenant 0,5 mL d'insuline
    • 1 flacon à capsule naturelle contenant 0,5 ml d'hydrocortisone
    • 1 flacon à bouchon rouge contenant 0,5 mL de GA-1000
    • 1 flacon ambré contenant 0,5 mL d'acide rétinoïque
    • 1 flacon de 5 ml de BSA sans acides gras
    • 1 flacon à capsule naturelle contenant 0,5 mL de transferrine
    • 1 flacon ambré contenant 0,5 mL de triiodothyronine
    • 1 flacon ambré d'épinéphrine 0,5 mL
    • 1 flacon à bouchon vert contenant 0,5 mL d'hEGF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules des voies respiratoires
Type de produit Suppléments et facteurs de croissance
Quantité BPE : 2,0 mL, Insuline : 0,5 mL, Hydrocortisone : 0,5 mL, GA-1000 : 0,5 mL, Acide rétinoïque : 0,5 mL, BSA sans acides gras : 5 mL, Transferrine : 0,5 mL, Triiodothyronine : 0,5 mL, Épinéphrine : 0,5 mL, hEGF : 0,5 mL
Contenu et stockage BPE, insuline, hydrocortisone, GA-1000, acide rétinoïque, BSA sans acides gras, transferrine, triiodothyronine, épinéphrine, hEGF