Learn More
MedChemExpress SAH
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 384.41 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 97.7% |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (325.17 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 979-92-0 |
| Synonyme | SAH (S-Adenosylhomocysteine) |