Learn More
SAHA chloroalkane T1, MedChemExpress
Code produit 16477217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477217 5 mg
16460807 50 mg
16455366 100 mg
16454498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111595
MedChemExpress SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
Spécification
Nom chimique ou matériau SAHA chloroalkane T1
Forme physique Solid
CAS 1613617-05-2
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H55ClN4O11
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (173.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCC(NO)=O)NC1=CC=C(CNC(OCCOCCOCCOC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 719.26
Poids de la formule 719.26
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research