Learn More
Thermo Scientific™ Bain PPO chauffé SAHARA S21P
Code produit 11680941 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11680941 17 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11680941 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1703210
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une alternative économique à l’acier inox qui offre des performances de température exceptionnelles
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 100°C
  • Volume du bain : 13 à 21 L
  • Matériau : Oxyde de polyphénylène (PPO)
  • Températures maintenues à partir de la température ambiante plus 10°C à 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 17 L
Matériau PPO