Learn More
Thermo Scientific™ Bain chauffant en acier inox SAHARA S49SS
Code produit 10040858 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10040858 50 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10040858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1701490
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain en acier inox durables et sans soudure pour les applications à haute température
  • Volume du bain : 29-51 L
  • Matériau : Acier inox
  • Température : ambiante +13 à 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 L
Gamme de températures Jusqu’à 300°C
Matériau Acier inoxydable