Learn More
Thermo Scientific™ Bain PPO chauffé SAHARA S5P
Code produit 11660941 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Bain-marie
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11660941 Bain-marie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11660941 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1703050
Includes
Il s’agit uniquement du bain, pas du kit complet. Le circulateur est vendu séparément.
Un bain d’oxyde de polyphénylène est une alternative économique à l’acier inox
  • Volume du bain : 3-5 L
  • Matériau : Oxyde de polyphénylène (PPO)
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 100°C
  • Température : Température ambiante plus de 10°C à 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Bain-marie
Matériau Oxyde de polyphénylène (PPO)
Dimensions Volume du bain : 3 à 5L