Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants en acier inoxydable SAHARA S13
Code produit 11690851 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de contrôleur:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150L
Tension:
200/230 V
230 V
Fréquence:
50 Hz
50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Tension Fréquence unitSize
11690851 SC150 230 V 50 Hz 1 pièce
11670831 SC100 230 V 50 Hz 1 pièce
11690871 SC150L 230 V 50 Hz 1 pièce
11630891 AC150 230 V 50 Hz 1 pièce
10669589 AC200 230 V 50 Hz 1 pièce
12652825 PC200 200/230 V 50/60 Hz 1 pièce
12729725 PC201 200/230 V 50/60 Hz 1 pièce
12692815 PC300 200/230 V 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11690851 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1531131
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace de la température ambiante comprise entre 13° et 300°C, avec un volume maximal de bain de 12 litres.
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Les bains-marie chauffants en acier inoxydable Thermo Scientific SAHARA S13 sont proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace, de la température ambiante de 13° à 300°C, avec un volume maximal de bain de 12 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu’à 300°C.
Conception respectueuse de l’environnement
  • Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système
  • Sans plomb ni mercure
  • Toutes les unités sont conformes aux normes RoHS (sans plomb ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation sûre
  • Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel
Facilité d’utilisation
  • Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un affichage lumineux pour une bonne visualisation des mesures importantes
  • Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
  • Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité
Remarque :
  • Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme
  • Conformité QI/QO en option
Inclut :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandé dans les cas suivants :
  • Viscosimètres
  • Spectrophotomètres
  • Réfractomètres
  • Métrologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur SC150
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité CE/ROHS/WEEE
Communications RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogiques
Débit 17 L/min.
Gamme de températures de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C
Dimensions (L x l x H) 16,7 x 12,6 x 18 in (42,8 x 32,1 x 45,6 cm)
Longueur (impériale) 16,7 in
Longueur (métrique) 42,8 cm
Largeur (impériale) 12,6 in
Largeur (métrique) 32,1 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45.6 cm
Poids (impériale) 27 lb
Poids (métrique) 12,3 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz