Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants en acier inoxydable SAHARA S21
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Les bains chauffants en acier inoxydable Thermo Scientific™ SAHARA S21 sont proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace, de la température ambiante de 13° à 200°C, avec un volume maximal de bain de 19 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu’à 300°C.
Conception respectueuse de l’environnement
- Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système
- Sans plomb ni mercure
- Toutes les unités sont conformes aux normes RoHS (sans plomb ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation sûre
- Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel
Facilité d’utilisation
- Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un affichage lumineux pour une bonne visualisation des mesures importantes
- Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
- Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité
Remarque :
- Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme
- Conformité QI/QO en option
Inclut :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandé dans les cas suivants :
- Viscosimètres
- Spectrophotomètres
- Réfractomètres
- Métrologie
Specifications
Specifications
| Type de contrôleur | AC200 |
| Description | AC200-S21 ; 230V/50Hz ; 19L |
| Capacité (métrique) | 19 L |
| Certifications/Conformité | CE/ROHS/WEEE |
| Type de condenseur | Réfrigération par eau |
| Débit | 20 L/min |
| Gamme de températures | de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C |
| Dimensions (L x l x H) | 24,7 x 15 x 16,1 in (62,8 x 38,1 x 40,9 cm) |
| Longueur (impériale) | 24,7 in |
| Longueur (métrique) | 62,8 cm |
| Show More |