Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants en acier inoxydable SAHARA S45
Code produit 11610841 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de contrôleur:
AC150
AC200
PC200
PC201
SC100
SC150
SC150L
Gamme de températures:
de Température ambiante +13° ; à 100°C
de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C
de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C
Tension:
200/230 V
230 V
Fréquence:
50 Hz
50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Gamme de températures Tension Fréquence unitSize
11610841 SC100 de Température ambiante +13° ; à 100°C 230 V 50 Hz 1 pièce
11931216 SC150 de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C 230 V 50 Hz 1 pièce
11620881 SC150L de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C 230 V 50 Hz 1 pièce
11670891 AC150 de Température ambiante +13° ; jusqu'à 150°C 230 V 50 Hz 1 pièce
11680911 AC200 de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C 230 V 50 Hz -
12709725 PC200 de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C 200/230 V 50/60 Hz 1 pièce
12622825 PC201 de Température ambiante +13° ; jusqu'à 200°C 200/230 V 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11610841 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1521451
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace de la température ambiante comprise entre 13° et 200°C, avec un volume maximal de bain de 41 litres.
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Les bains chauffants en acier inoxydable Thermo Scientific™ SAHARA S45 sont proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace, de la température ambiante de 13° à 200°C, avec un volume maximal de bain de 41 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des températures jusqu’à 300°C.
Conception respectueuse de l’environnement
  • Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système
  • Toutes les unités sont conformes aux normes RoHS (sans plomb ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation sûre
  • Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel
Facilité d’utilisation
  • Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un affichage lumineux pour une bonne visualisation des mesures importantes
  • Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
  • Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité
  • Sans plomb ni mercure
  • Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme
  • Conformité QI/QO en option
Inclut :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandé dans les cas suivants :
  • Viscosimètres
  • Spectrophotomètres
  • Réfractomètres
  • Métrologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur SC100
Capacité (métrique) 41 L
Certifications/Conformité CE/ROHS/WEEE
Débit 17 L/min.
Gamme de températures de Température ambiante +13° ; à 100°C
Dimensions (L x l x H) 24,7 x 15 x 21,9 in (62,8 x 38,1 x 55,6 cm)
Longueur (impériale) 24,7 in
Longueur (métrique) 62,8 cm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38,1 cm
Hauteur (impériale) 21,9 in
Hauteur (métrique) 55,6 cm
Poids (impériale) 44,7 lb
Poids (métrique) 20,3 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz