Learn More
MedChemExpress Saikosaponin D
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 780.98 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 20874-52-6 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Cible | STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial |
| Quantité | 50 mg |