Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Protecteur de surface
Description
Placez la protection du fluoropolymère FEP sur n’importe quelle surface.
- Recouvert d’un film en FEP fixé à un support en vinyle ou en aluminium (le support est recouvert d’un adhésif acrylique sensible à la pression)
- Protégez les paillasses, les hottes filtrantes, les tables provisoires, les murs / plafonds, les écrans de présentation, les parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
- Permet de protéger les surfaces contre l’absorption de produits chimiques toxiques ou radioactifs
- Les produits chimiques corrosifs, les peintures, les huiles, les graisses et les substances collantes se nettoient facilement à l’aide d’une éponge humide
- Se coupe facilement à l’aide de ciseaux
- Installation facile : —il suffit de décoller le papier protecteur de l'adhésif et de l'appliquer sur la surface.
Order Info
Le protecteur Bytac avec un support en vinyle est recommandé pour les températures allant jusqu’à 93°C (200°F) ; celui avec un support en feuille de métal d’aluminium est recommandé pour les températures allant jusqu’à 182°C (360°F).
Specifications
Specifications
| Type de produit | Protection de paillasse |
| Matériau | FEP, vinyle |
| Longueur (impériale) | 15 pieds |
| Longueur (métrique) | 4,6m |
| Largeur (impériale) | 25 in |
| Largeur (métrique) | 640 mm |
| Dimensions (L x l) | 15 pi x 25 in |
| À utiliser avec (application) | Protection des paillasses, des hottes filtrantes, des tables provisoires, des murs / plafonds, des écrans de présentation, des parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire |
| Quantité | 1 de chaque |