Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Protecteur de surface
Code produit 11785088
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 pi x 12,5 in
15 pi x 25 in
Matériau:
FEP
FEP, aluminium
FEP, vinyle
Conditionnement:
1 pièce
4.50m
4.60m
5m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau unitSize
11785088 15 pi x 12,5 in FEP, aluminium 4.60m
15690191 15 pi x 25 in FEP, aluminium 5m
10748571 15 pi x 25 in FEP, aluminium 1 pièce
11775088 15 pi x 12,5 in FEP -
10243001 15 pi x 25 in FEP, vinyle 4.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11785088 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D9860012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Appliquez la protection du fluoropolymère FEP sur n'importe quelle surface avec Bytac™ Protections de surface.
Placez la protection du fluoropolymère FEP sur n’importe quelle surface.
  • Recouvert d’un film en FEP fixé à un support en vinyle ou en aluminium (le support est recouvert d’un adhésif acrylique sensible à la pression)
  • Protégez les paillasses, les hottes filtrantes, les tables provisoires, les murs / plafonds, les écrans de présentation, les parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
  • Permet de protéger les surfaces contre l’absorption de produits chimiques toxiques ou radioactifs
  • Les produits chimiques corrosifs, les peintures, les huiles, les graisses et les substances collantes se nettoient facilement à l’aide d’une éponge humide
  • Se coupe facilement à l’aide de ciseaux
  • Installation facile : —il suffit de décoller le papier protecteur de l'adhésif et de l'appliquer sur la surface.
Informations sur la commande
Le protecteur Bytac avec un support en vinyle est recommandé pour les températures allant jusqu’à 93°C (200°F) ; celui avec un support en feuille de métal d’aluminium est recommandé pour les températures allant jusqu’à 182°C (360°F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Revêtement de protection pour paillasse
Matériau FEP, aluminium
Longueur (impériale) 15 pieds
Longueur (métrique) 4,6m
Largeur (impériale) 12,5 in
Largeur (métrique) 320 mm
Dimensions (L x l) 15 pi x 12,5 in
À utiliser avec (application) Protection des paillasses, des hottes filtrantes, des tables provisoires, des murs / plafonds, des écrans de présentation, des parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
Quantité À l’unité