Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapis de laboratoire en PTFE Chemware™
Code produit 10686585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 pi x 12 in
Conditionnement:
3m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10686585 10 pi x 12 in 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10686585 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D1069328
Expédition estimée: 11-12-2026
Chemware™ Le tapis de laboratoire en PTFE est chimiquement inerte —et résiste à l'adhérence de pratiquement tous les matériaux.
  • Filet incassable résistant à la corrosion pour les paillasses, les étagères, les éviers et les égouttoirs permettant de réduire les risques de casse de la verrerie
  • Sachet en maille utile pour le trempage de pièces dans des produits chimiques et solvants corrosifs
  • Faciles à nettoyer
  • La feuille de maille PTFE en forme de losange a une épaisseur de 0,06 in (1,6 mm) avec 0,25 in. (6 mm) ouvertures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tapis de laboratoire
Matériau PTFE
Longueur (impériale) 10 pieds
Longueur (métrique) 3 m
Largeur (impériale) 12 po
Largeur (métrique) 310 mm
Dimensions (L x l) 10 pi x 12 in
À utiliser avec (application) Filet incassable résistant à la corrosion pour les paillasses, les étagères, les éviers et les égouttoirs permettant de réduire les risques de casse de la verrerie
Épaisseur 0,062 in
Quantité 1 de chaque