Learn More
Saint Gobain Life Sciences Billes solides en PTFE Chemware™
Code produit 12398637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
6 mm
9,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12398637 3 mm 100 pièces
10049589 9,5 mm 100 pièces
10777175 6 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12398637 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D1069326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.03€
    31.50€ / 100 pièces
    Économisez 19.53€
    38% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Chemware™ Les billes solides en PTFE minimisent les chocs lors de l'ébullition.
  • Pour l’emballage de colonne et comme billes de mélange
  • Inertes à la plupart des liquides et vapeurs
  • Utilisable jusqu'à 220 °C (428 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pierre bouillante
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) 3 mm