Learn More
Saint-Gobain Tubulure chimique Norprene™
Description
Tube Norprène Chemical
• Applications: transfert de produits sensibles, particulièrement recommandé pour une utilisation sur pompe péristaltique
• Caractéristiques: âme intérieure ultra-lisse, sans plastifiant, résiste à l'absorption / adsorption de fluides aqueux, aux désinfectants chimiques et également aux bases, sels, cétones et alcools, longue durée de vie sur pompe
• Péristaltique (peut être stérilisé jusqu'à 5 cycles sans que ses performances ne soient altérées)
• Certifications: conforme FDA (alimentaire)
• Stérilisation: 141°C pendant 30 min à 1 bar
• Température: -60 à 74°C
• Sans DEHP
• Tube Norprène Chemical
• Applications: transfert de produits sensibles, particulièrement recommandé pour une utilisation sur pompe péristaltique
• Caractéristiques: âme intérieure ultra-lisse, sans plastifiant, résiste à l'absorption / adsorption de fluides aqueux, aux désinfectants chimiques et également aux bases, sels, cétones et alcools, longue durée de vie sur pompe
• Péristaltique (peut être stérilisé jusqu'à 5 cycles sans que ses performances ne soient altérées)
• Certifications: conforme FDA (alimentaire)
• Stérilisation: 141°C pendant 30 min à 1 bar
• Température: -60 à 74°C
• Sans DEHP
• Tube Norprène Chemical
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,13 in |
| Matériau | Norprene |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 in |
| Longueur totale (impériale) | 50 pi |
| Épaisseur (impériale) | 0,0625 po |
| Pression maximale | 33 psi |