Learn More
Saint-Gobain Tubulure haute pureté Tygon™ formule 2475
Code produit 11724678
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,06 in
0,18 in
1/2 in
1/4 in
3/8 in.
5/16 in
Diamètre (impériale) externe:
0,18 in
0,31 in
0,37 in
0,43 in
0.5 in
3/4 in
Épaisseur (impériale):
0,06 in
1.6 mm
0,12 in
Conditionnement:
1 pièce
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) unitSize
11724678 0,06 in 0,18 in 0,06 in 15m
12326919 0,06 in 0,18 in 0,06 in -
11734678 0,18 in 0,31 in 0,06 in -
11754678 5/16 in 0,43 in 0,06 in 15m
12366919 5/16 in 0,43 in 0,06 in 1 pièce
11774678 1/2 in 3/4 in 0,12 in 15m
12376919 3/8 in. 0.5 in 1.6 mm 1 pièce
11744678 1/4 in 0,37 in 0,06 in 15m
12356919 1/4 in 0,37 in 0,06 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11724678 Fournisseur Saint-Gobain Code fournisseur 9563550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Respectueuse de l’environnement—peut être éliminée par incinération en toute sécurité
  • Ne contient pas de plastifiants pouvant passer au travers ou contaminer les fluides, pourtant la tubulure reste flexible
  • Quasiment aucune absorption des principaux constituants liquides dans les matériaux de la tubulure ou absorption de liquide sur les parois de la tubulure ; L’altération et la perte des fluides sont limitées.
  • Idéale pour la manipulation des fluides sensibles tels que les solutions pharmaceutiques ou biologiques
  • Également disponible tressée pour résister aux solutions avec une pression de fonctionnement élevée (contactez votre service client Fisher Scientific pour de plus amples informations)
Informations sur la commande
En bobine de 50 pieds (15 m)
Compliance
Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993.
Spécification
Certifications/Conformité Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993.
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Tygon
Diamètre (impériale) externe 0,18 in
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,06 in
Épaisseur (métrique) 1,6 mm