Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/16 po
1/2 po
1/4 po
1/8 po
3/16 po
3/32 po
3/8 po
5/16 po
Diamètre (impériale) externe:
0,5 in
1/4 po
1/8 po
11/16 po
3/8 po
5/16 po
5/32 po
7/16 po
9/16 po
Épaisseur (impériale):
1/16 po
1/32 po
1/8 po
3/32 po
Conditionnement:
1 pièce
15 M
15m
Description
- Transparente pour faciliter la visualisation de l’écoulement du liquide
- Adaptée au contact avec les fluides corporels
- La surface hydrophobe permet un drainage complet.
- Non hémolytique et apyrogène
- Résistance à la stérilisation à l’OEt, au gaz et par irradiation aux rayons gamma
- Dispositifs peu invasifs
- Sang et solutions IV
- Appareil de dialyse
- Drainage des plaies
- Inhalateur
- Administration de produits de chimiothérapie
- Pompes à dialyse rénale
- Pompes péristaltiques
- Cathéters
Compliance
Conforme aux critères de la norme USP classe VI, conforme aux normes USP classe VI, ISO 10993, 3.1.1.2 de la pharmacopée européenne et au règlement européen REACH.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 3/32 po |
| Diamètre (métrique) interne | 2.4 mm |
| Matériau | Non-DEHP Plastic |
| Diamètre (impériale) externe | 5/32 po |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
| Épaisseur (impériale) | 1/32 po |
| Épaisseur (métrique) | 0.8 mm |
| Couleur | Transparents |
| Afficher plus |