Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ ND 100-80
Code produit 11764708
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,01 in
0,02 in
0,04 in
0,05 in
Diamètre (impériale) externe:
0,03 in
0,06 in
0,07 in
0,09 in
Épaisseur (impériale):
0,01 in
0,015 in
0,02 in
Conditionnement:
150m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) unitSize
11764708 0,01 in 0,03 in 0,01 in 150m
15670211 0,02 in 0,06 in 0,02 in 150m
10696965 0,05 in 0,09 in 0,02 in 150m
15385372 0,04 in 0,07 in 0,015 in 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11764708 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur AAD04091
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tygon™ Tube ND 100-80 pour les fabricants de dispositifs médicaux.
Formulées spécifiquement dans un duramètre supérieur offrant une haute résistance aux entortillements et aux chocs
Tygon™ Le tube ND 100-80 est fabriqué à partir d'un polymère biocompatible qui n'est pas formulé avec du DEHP. Ce tube est parfaitement transparent, ce qui permet de visualiser facilement l'écoulement du fluide. Les propriétés physiques de Tygon Les ND 100-80 permettent la fabrication de tubes de plus petit diamètre avec une résistance élevée au pliage et à l'écrasement.
  • Haute rigidité pour résister aux torsions
  • Compatible avec le sang
  • Transparente pour faciliter la visualisation de l’écoulement du liquide
  • Alésage intérieur parfaitement lisse
  • Flexibilité réduite pour les applications d’aspiration
  • Tygon™ ND 100-80 a satisfait aux exigences de l'essai biologique pour les plastiques de classe VI, tel que décrit dans USP <88> (2017)
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Compliance
Approuvées UPS classe VI et conformes au règlement REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0.25 mm
Matériau Tygon ND-100-80
Diamètre (impériale) externe 0,03 in
Diamètre (métrique) externe 0.76 mm
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Épaisseur (métrique) 0.25 mm
À utiliser avec (application) De qualité médicale
Taille du port Calibre de l'aiguille : 30
Couleur Concluant
Type de produit Tubing