Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ Tube B-44-3
Code produit 12636976
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
9,5 mm
12,7 mm
Longueur totale (métrique):
15,2 m
Pression maximale:
25 psi
34 psi
60 psi
Conditionnement:
15m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Pression maximale unitSize
12636976 4,8 mm 9,5 mm 15,2 m 60 psi 15m
15440813 6,4 mm 9,5 mm 15,2 m 34 psi 15m
15104073 9,5 mm 12,7 mm 15,2 m 25 psi 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12636976 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur AAB00013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flexible Tygon™ S3™ B-44-3 Tuyau pour le transfert et la distribution de boissons.
Tygon S3™ Tube B-44-3 pour le transfert de boissons depuis Saint-Gobain Il est sans phtalates et spécialement formulé pour garantir qu'il n'affecte ni le goût ni l'odeur des liquides qui le traversent, y compris les boissons gazeuses et les jus de fruits. Il est non mouillant, ce qui permet de le vider et de le rincer facilement et complètement, et sa transparence semblable à celle du verre facilite le contrôle et le réglage du débit de boisson pendant le traitement.
  • Transparent comme du verre pour une surveillance visuelle aisée du débit
  • Léger et flexible pour une installation facile et rapide
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les propriétés non mouillantes permettent un nettoyage facile et un drainage complet
  • Sans BPA ni phtalates
Applications courantes
  • Transfert de nourriture et de boissons
  • Distribution de nourriture et de boissons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Critères de la FDA (CFR Partie 175.300), 3-A, NSF, Loi japonaise sur l’hygiène alimentaire n° 370/1959, PORTÉE, 1935/2004/CE, 10/2011/UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,18 in
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (impériale) externe 0,37 in
Diamètre (métrique) externe 9,5 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (impériale) 0,093 po
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
Allongement 390 %
À utiliser avec Distribution d’aliments et de boissons
À utiliser avec (application) Distribution de boissons, Bag-in-box, transformation de produits laitiers, distribution d’aliments, transfert de boissons
Température min. de fonctionnement (impériale) -49°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -45°C
Quantité d’emballage 15 m
Propriétés de résistance 250 lb-pi/po
Stérilité Non stérile
Couleur Concluant
Dureté 63 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 13 mm
Pression maximale 60 psi
Niveau de vide 29,9 po-Hg (à 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 79 °C
Type de produit Tubulures