Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ Tube E-LFL
Code produit 15187054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,25 in
Conditionnement:
7.50m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne unitSize
15187054 0,25 in 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15187054 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur AVX42017
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pompe péristaltique transparente Tygon™ S3™ Tuyauterie E-LFL.
  • Tygon™ Tubes E-LFL de Saint-Gobain a été rigoureusement testé pour garantir qu'il répond aux normes physiques d'une durée de vie de 1 000 heures pour les tubes de pompe péristaltique à une contre-pression de 0 psi et à un faible écaillage des particules.
  • Ses caractéristiques de non-vieillissement et sa large résistance chimique offrent aux utilisateurs une grande polyvalence pour une vaste gamme d'applications de laboratoire.
  • Limpide comme du cristal Tygon™ Le tube E-LFL est spécialement conçu pour les applications de pompes péristaltiques.
  • Elle offre une durée de vie plus longue à la pompe, non seulement à 0 psi, mais aussi à une contre-pression allant jusqu'à 25 psi.
  • Grâce à ses caractéristiques de flexibilité supérieures, Tygon™ La tubulure E-LFL réduit les temps d'arrêt dus aux défaillances des tubulures de pompe.
  • Notre test a démontré une réduction de l'écaillage des particules, ce qui élimine le besoin de remplacements fréquents des filtres en aval et diminue le risque de contamination des fluides sensibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, NSF 51, Aliments de l'UE, Cuisine japonaise, Proposition 65 de Californie
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Plastique
Diamètre (impériale) externe 0,375 in
Diamètre (métrique) externe 9,5 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 7,62 m
Épaisseur (impériale) 1/16 po.
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Distribution d’aliments et de boissons
Température min. de fonctionnement (impériale) –51°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Propriétés de résistance 184 lb-pi/po
Stérilité Non stérile
Couleur Concluant
Dureté 56 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 26 mm
Pression maximale 20 psi
Niveau de vide 15 po Hg (à 73° F)
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulures