Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ 2375 ultra résistante aux produits chimiques
Description
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel.La tubulure résistante aux produits chimiques Saint-Gobain™ Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
Tygon™ 2375 tubes de Saint-Gobain est idéal pour les applications où des produits chimiques de nettoyage agressifs sont utilisés. Il est transparent, flexible et pratiquement insensible aux acides, aux bases, aux cétones, aux sels et aux alcools. Ce produit est totalement exempt de plastifiants et élimine la contamination par les fluides, la fragilité prématurée et les fissures qui surviennent souvent avec d'autres produits de tuyauterie flexibles. Lorsqu'il est correctement incinéré, Tygon™ 2375 ne rejette aucune pollution susceptible de nuire à l'environnement.
- Excellente résistance chimique
- Sans DEHP pour une grande pureté
- Sans plastifiant pour peu de matières extractibles
- Élimination plus sûre – ne dégage aucun gaz chlorure d'hydrogène nocif et corrosif.
- surface intérieure plus lisse – assure un meilleur débit et inhibe l'accumulation de particules.
- Faible sorption – minimise la contamination croisée et maintient la pureté du milieu.
- Tubulure transparente pour une meilleure observation
Applications courantes
- Nettoyage industriel/institutionnel
- systèmes de transfert chimique
- Lignes de transfert pour analyseurs chimiques
- Lignes d'approvisionnement en détergent
- Distribution d'encre et de fluide d'impression
- Traitement industriel aux rayons X
- Lignes d'échantillonnage et de drainage pour la production d'énergie
- Production de peinture et de solvants
- Manipulation des matières dangereuses
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) interne | 0,063 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | Tygon |
| Diamètre (impériale) externe | 3/16 po |
| Diamètre (métrique) externe | 4,8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,0625 po |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Couleur | Concluant |
| Show More |