Learn More
Invitrogen™ SAIVI™ Rapid Antibody Labeling Kit, Alexa Fluor™ 680
Code produit 10338093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10338093 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10338093 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S30045
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de marquage rapide d’anticorps SAIVI™, Alexa Fluor™ 680
The Alexa Fluor™ 680 SAIVI™ Antibody Labeling Kit provides a convenient means to label antibodies with an optimal degree of labeling for in vivo imaging applications (DOL; ∼2) over a 6-fold antibody concentration range with no adjustments in reaction volume, dye concentration, or antibody concentration necessary. Using this procedure, optimally labeled antibodies are ready for applications that require azide-free reagents, such as live-cell imaging or direct injection into animals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de marquage d’anticorps
Quantité 1 kit
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
Excitation / émission 679/702
Balance d’étiquetage 0,5 à 3 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Alexa Fluor, SAIVI
Marqueur ou colorant Alexa Fluor 680
Couleur IR
Labeling Target Anticorps
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor