Learn More
Invitrogen™ SAIVI™ Rapid Antibody Labeling Kit, Alexa Fluor™ 750
Description
The Alexa Fluor™ 750 SAIVI™ Antibody Labeling Kit provides a convenient means to label antibodies with an optimal degree of labeling for in vivo imaging applications (DOL; ∼2) over a 6-fold antibody concentration range with no adjustments in reaction volume, dye concentration, or antibody concentration necessary. Using this procedure, optimally labeled antibodies are ready for applications that require azide-free reagents, such as live-cell imaging or direct injection into animals.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de marquage d’anticorps |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation / émission | 749/775 |
| Balance d’étiquetage | 0,5 à 3 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Alexa Fluor, SAIVI |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 750 |
| Couleur | IR |
| Afficher plus |