Learn More
MedChemExpress Sakuranetin
Code produit 16469298
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469298 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN3006
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Sakuranetin is a rice flavonoid phytoalexin, shows strong antifungal activity. Sakuranetin has anti-inflammatory and antioxidative activities. Sakuranetin ameliorates LPS-induced acute lung injury.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 286.28 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
CAS 2957-21-3
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM)
Cible Fungal