Learn More
Chlorhydrate de salbutamon-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salbutamon-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1346605-08-0 |
| Formule moléculaire | C13 D9 H10 N O3 . Cl H |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 1-[4-hydroxy-3-(hydroxyméthyl)phényl]-2-[[2,2,2-tridéutério-1,1-bis(tridéutériométhyl)éthyl]amino]éthanone;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.81 |
| Poids de la formule | 282.1697 |