Learn More
Thermo Scientific™ SalI (10 U/μL)
Code produit 10344330 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1500 U
2 000 unités
5 x 1 500 unités
Conditionnement:
1500 unités
2000 unités
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10344330 1500 U 1500 unités
10242440 5 x 1 500 unités 5 pièces
10344190 2 000 unités 2000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10344330 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0641
Edge
L'enzyme de restriction SalI reconnaît les sites G^TCGAC et coupe le mieux à 37 °C dans un tampon O.
ADN lambda digéré avec Sall, 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Quantité 1500 U
Type de produit Sall