Learn More
Salicin, MedChemExpress
Description
Salicin is a natural COX inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicin |
| CAS | 138-52-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H18O7 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | D-(−)-Salicin Salicoside |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 150 mg/mL (523.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC=CC=C2CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.28 |
| Afficher plus |