Learn More
Salicine, MP Biomedicals
Code produit 11466222 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11466222 100 g
11436222 5 g
11446222 10 g
11456222 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11466222 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210283380
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
La salicine est un substrat pourβ -glucosidase
Identifiants chimiques
CAS 138-52-3
Formule moléculaire C13H18O7
Poids moléculaire (g/mol) 286.28
Numéro MDL MFCD00006590
Clé InChI NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonyme salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
CID PubChem 439503
ChEBI CHEBI:17814
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[2-(hydroxyméthyl)phénoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicin
Quantité 100 g
Poids de la formule 286.3
Qualité Research
Forme physique Poudre