Description
Salicylaldazine, MP Biomedicals, Quantité : 100 g, Poids moléculaire : 240,262, CAS : 959-36-4, Clé InChI : SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N, Nom IUPAC : 6-[[2-[(6-oxocyclohexa-2,4-diène-1-ylidène)méthyl]hydrazinyl]méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one, Formule moléculaire : C14H12N2O2, PubChem CID : 6849893
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylaldazine |
| CAS | 959-36-4 |
| Formule moléculaire | C14H12N2O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone |
| Clé InChI | SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 6-[[2-[(6-oxocyclohexa-2,4-diène-1-ylidène)méthyl]hydrazinyl]méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.262 |
| CID PubChem | 6849893 |