Learn More
Azine de salicylaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylaldehyde Azine |
| CAS | 959-36-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C14 H12 N2 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Salicylaldehyde Azine, Benzaldehyde','2-hydroxy-','[(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazone (9CI), 2,2'-Dihydroxybenzalazine, Bis[2-hydroxybenzaldehyde] hydrazone, N,N'-Bis(salicylidene)hydrazine, NSC 695048, NSC 864, Salazine, Salicylalazine, Salicylaldazine, Salicylazine, o-Hydroxybenzaldazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)9-15-16-10-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,17-18H/b15-9+,16-10+ |
| SMILES | Oc1ccccc1\C=N\N=C\c2ccccc2O |
| Nom IUPAC | 2-[(E)-[(E)-(2-hydroxyphényl)méthylidènehydrazinylidène]méthyl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.26 |
| Afficher plus |