Learn More
Hydrazone de salicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylaldehyde hydrazone |
| Point de fusion | 95°C to 98°C |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | (6E)-6-(hydrazinylmethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one |
| Poids de la formule | 136.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |