Learn More
Salicialdéhyde, TRC
Code produit 30138342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138342 500 g 500g
30133812 100 g 100g
30040448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138342 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS088145500G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-02-8
Formule moléculaire C7 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Synonyme Salicylaldehyde, Benzaldehyde, 2-hydroxy-, Salicylaldehyde (8CI), 2-Hydroxybenzaldehyde, 2-Formylphenol, 2-Hydroxy-1-benzaldehyde, NSC 112278, NSC 49178, NSC 83559, NSC 83560, NSC 83561, NSC 83562, NSC 97202, Salicylal, Salicylic aldehyde, o-Formylphenol, o-Hydroxybenzaldehyde
Nom IUPAC 2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES Oc1ccccc1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldehyde
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Poids de la formule 122.0368
Pourcentage de pureté >95%