Learn More
Salicylaldoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Salicylaldoxime |
| Point de fusion | 55°C to 59°C |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1859881 |
| Merck Index | 14,8327 |
| Poids de la formule | 137.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |