Learn More
Salicylaldoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10216790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10216790 100 g Flacon en verre 100g
10062790 25 g Flacon en verre 25g
10056143 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10216790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207401000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-67-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00002120
Clé InChI GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonyme salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
CID PubChem 6740756
Nom IUPAC 6-[(hydroxyamino)méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Salicylaldoxime
Point de fusion 56°C to 59°C
Couleur Bordeaux to Purple-Red
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CH=NOH
Quantité 100 g
Beilstein 08, 49
Merck Index 15, 8464
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Salicylaldoxime
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement