Learn More
Salicylaldoxime, TRC
Code produit 30413322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413322 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS881485250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
SMILES ON=Cc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-(hydroxyiminométhyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 137.13
Poids de la formule 137.0477