Learn More
Salicylaldoxime, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Salicylaldoxime |
| CAS | 94-67-7 |
| Formule moléculaire | C7H7NO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H |
| SMILES | ON=Cc1ccccc1O |
| Nom IUPAC | 2-(hydroxyiminométhyl)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.13 |
| Poids de la formule | 137.0477 |