Learn More
Salicylamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479712 250 g 250g
11469712 1000 g 1000g
11489712 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479712 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10797.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Salicylamide is used in combination with both aspirin and caffeine in the over-the-counter pain remedies. It is used as an analgesic and as an antipyretic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le salicylamide est utilisé en association avec l’aspirine et la caféine dans les remèdes contre la douleur. Il est utilisé comme analgésique et comme antipyrétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,06 mg/ml à 25°C), le chloroforme, le diméthylsulfoxyde, l’alcool et le méthanol (100 mg/ml).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-45-2
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007978
Clé InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
CID PubChem 5147
ChEBI CHEBI:32114
Nom IUPAC 2-hydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylamide
Point de fusion 138°C to 142°C
Point d’ébullition 181°C (14 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 742439
Merck Index 14,8328
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.06mg/ml at 25°C),chloroform,dimethyl sulfoxide,alcohol,and methanol (100mg/ml).
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%