Learn More
Salicylamide, 99%
Code produit 10236430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10236430 5 g Flacon en verre 5g
10134810 250 g Flacon en plastique 250g
10388650 1 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10236430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229360050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 65-45-2 | C7H7NO2 | 137,14 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-45-2
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007978
Clé InChI SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
CID PubChem 5147
ChEBI CHEBI:32114
Nom IUPAC 2-hydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylamide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 139.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on anhydrous substance)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(OH)CONH2
Quantité 5 g
Beilstein 10, 87
Merck Index 15, 8465
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 0.2% in water (30°C), 10.0% in propylene glycol (5°C), soluble in alcohol, chloroform and ether, slightly soluble in carbon tetrachloride
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement