Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Salicylamide |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 139.0°C to 142.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (on anhydrous substance) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | C6H4(OH)CONH2 |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 10, 87 |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement