Learn More
Salicylamide, MedChemExpress
Description
Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylamide |
| CAS | 65-45-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H7NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Hydroxybenzamide |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)C1=CC=CC=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.14 |
| Afficher plus |