Learn More
Acide salicylhydroxamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424533 10 g 10g
11403990 25 g 25g
11434533 50 g 50g
11413990 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11424533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11528.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-73-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
It is widely used for a variety of roles in biology and medicine as a chelating therapy. It inhibits bacterial or fungi growth by interfering with iron uptake. It is also active as a inhibitor of enzyme involved in tumour growths. These compounds are used as extractants for the separation of valuable metals or minerals including copper, lead, gold, other rare earth metals and kaolin. Hydroxamic acids are also used to produce corresponding isocyanates by dehydration followed by rearrangement reaction. It is also used as a common ligand utilized in the synthesis of metallacrowns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est largement utilisé dans diverses applications biologiques et médicales telles que la thérapie par chélation. Il inhibe la croissance des bactéries ou des champignons par interférence avec l’absorption du fer. Il est également actif en tant qu’inhibiteur de l’enzyme impliquée dans les cultures tumorales. Ces composés sont utilisés comme substances extractibles dans la séparation de métaux ou de minéraux précieux, notamment du cuivre, du plomb, de l’or, d’autres métaux terreux rares et du kaolin. Les acides hydroxamiques sont également utilisés pour produire des isocyanates correspondants par déshydratation suivie d’une réaction de réarrangement. On l’emploie également comme ligand commun dans la synthèse des couronnes métalliques.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes. Stable dans des conditions normales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-73-6
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00002110
Clé InChI HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
CID PubChem 66644
ChEBI CHEBI:45615
Nom IUPAC N,2-dihydroxybenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylhydroxamic acid
Point de fusion ∼170°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 1210520
Merck Index 14,8331
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylhydroxamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylohydroxamic acid