Learn More
Acide salicylique, 99,9+%, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical
Code produit 11413443 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11413443 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11413443 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0282/53
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
CAS 69-72-7
Point de fusion 158 °C
Couleur Blanc
pH 3.6
Point d’ébullition 211 °C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C7H6O3
Numéro MDL MFCD00002439
Quantité 500 g
Synonyme salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
CID PubChem 338
ChEBI CHEBI:16914
Poids de la formule 138,12g/mol
Tension de vapeur 0,3 mbar 95
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.