Learn More
Acide salicylique, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10122590 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10122590 500 g 500g
11438802 250 g 250g
10284440 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10122590 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0280/53
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 69-72-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
CID PubChem 338
ChEBI CHEBI:16914
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Point de fusion 158 °C
Couleur Blanc
pH 3.6
Point d’ébullition 211 °C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 138,12g/mol
Tension de vapeur 0,3 mbar 95
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.