Learn More
Acide salicylique, sel de sodium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10573044 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10573044 50g Flacon en plastique 50g
10206900 250g Flacon en plastique 250g
10358260 1kg Flacon en plastique 1kg
10783644 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10573044 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220980500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.65€
    27.65€ / 50g
    Économisez 6.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54-21-7 | Molecular Formula: C7H5NaO3 | Molecular Weight: 160.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-21-7
Formule moléculaire C7H5NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 160.104
Numéro MDL MFCD00002440
Clé InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
CID PubChem 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid, sodium salt
Acidité 2 ml de NaOH 0,01 N max.
Point de fusion 200,0°C
Couleur Marron à marron-rouge
Perte à la dessiccation 0,5 % max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CO2Na
Quantité 50g
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 000 g/l (20°C).Autres solubilités :1 g/9,2 ml d’alcool, 1 g/4 ml de glycérol, pratiquement insoluble dans l’éther
Poids de la formule 160.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.